Få mere at vide
Cadmium bromide hydrate, 99.999% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11455210
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11455210 100 g 100g
11445210 25 g 25g
11465210 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11455210 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 044498.22
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 681435-25-6
Molekylvægt (g/mol) 272.22
MDL nummer MFCD00150204
InChI nøgle KPWJBEFBFLRCLH-UHFFFAOYSA-L
Synonym cadmium 2+ dibromide, cadmium 2+ ion dibromide, cadmium bromide, anhydrous 25g, cadmium bromide, anhydrous,
IUPAC navn cadmium(2+)dibromid
SMIL [Br-].[Br-].[Cd++]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cadmium bromide hydrate
Farve Hvid til gul
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 100 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Molekylær formel Br2Cd
FN nummer UN2570
Formel vægt 272.22 (Anhydrous)
Procent renhed 99.999%
Lugt Odorless
Følsomhed Hygroscopic