Få mere at vide
Cadmiumbromid, vandfri, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4407292
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11353118
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 032960.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 7789-42-6 | CdBr2
Cadmiumbromid bruges til procesgravering, litografi og fotografering.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7789-42-6
Molekylær formel CdBr2
MDL nummer MFCD00015996
Synonym cadmium 2+ dibromide, cadmium 2+ ion dibromide, cadmium bromide, anhydrous 25g, cadmium bromide, anhydrous,
Tekniske data
Kogepunkt 863°C
Kemisk navn eller materiale Cadmium bromide
Smeltepunkt 567°C
Farve Hvid til gul
Fysisk form Pulver
Mængde 25 g
Analyseprocentområde 98.00%
Opløselighedsinformation Freely soluble in water,alcohol. Slightly soluble in acetone and ether.
Formel vægt 272.22
Lugt Odorless
Følsomhed Hygroscopic
Udseende White to pale yellow powder
Tæthed 5.192 g/cm3