Få mere at vide
Cadmiumarsenid, 99% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11398087
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11398087 10 g 10g
11308097 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11398087 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 022773.09
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-01-2027
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 12006-15-4 | Molekylformel: As2Cd3 | Molekylvægt: 487,085 g/mol
Cadmiumarsenid har elektroniske egenskaber og anvendes i 3D-krystalstruktur.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12006-15-4
Molekylær formel As2Cd3
Molekylvægt (g/mol) 487.085
MDL nummer MFCD00049723
InChI nøgle FSIONULHYUVFFA-UHFFFAOYSA-N
Synonym cadmium arsenide
PubChem CID 6391215
SMIL [As]=[Cd].[As]=[Cd].[Cd]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cadmium arsenide
Farve Grå
Fysisk form Lump
Mængde 10 g
Lugt Lugtfri
Assay Procent Noter (metalbasis)
Tæthed 3.031 g/mL
Lineær formel Cd3As2
FN nummer UN1557
Opløselighedsinformation Opløselig i HNO3 (salpetersyre).
Formel vægt 487.04
Procent renhed 99%