Få mere at vide
Cadmiumacetat dihydrat, purum pa,≥ 98,0 % (KT), Honeywell™
Artikelnummer. 15651880 Shop alle Honeywell Research Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
100 g
500 g
Emballage:
Poly Bottle
Poly flaske
Pakningsstørrelse:
100g
10g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15651880 500 g Poly flaske 500g
15641880 10 g Poly Bottle 10g
15631880 100 g Poly Bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15651880 Leverandør Honeywell Research Chemicals Leverandørnr. 20901500G
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Purum pa,≥ 98,0 %
  • Produkter med garantibevis og/eller egnet til den angivne analytiske anvendelse.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5743-04-4
Molekylær formel C4H10CdO6
Molekylvægt (g/mol) 266.53
MDL nummer MFCD00150020
InChI nøgle AUIZLSZEDUYGDE-UHFFFAOYSA-L
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cadmium Acetate Dihydrate
Smeltepunkt 256°C
Fysisk form Fast stof
Mængde 500 g
Lineær formel Cd(CH3COO)2 · 2H2O
FN nummer UN3077
Beilstein 3730567
Formel vægt 266.53g/mol
Procent renhed ≥98.0% (KT)
Grad purum pa
Emballage Poly flaske
Tæthed 2.01g/cu.cm
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cadmium acetate dihydrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P284-¢I tilfælde af utilstrækkelig ventilation!, anvend åndedrætsværn.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Cadmium acetate-2- hydrate