Få mere at vide
Cadmiumacetat dihydrat, purum pa,≥ 98,0 % (KT), Honeywell™
Artikelnummer. 15641880 Shop alle Honeywell Research Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
100 g
500 g
Emballage:
Poly Bottle
Poly flaske
Pakningsstørrelse:
100g
10g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15641880 10 g Poly Bottle 10g
15631880 100 g Poly Bottle 100g
15651880 500 g Poly flaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15641880 Leverandør Honeywell Research Chemicals Leverandørnr. 2090110G
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Purum pa,≥ 98,0 %
  • Products with a guarantee certificate and/or suitable for the stated analytical application.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5743-04-4
Molekylær formel C4H10CdO6
Molekylvægt (g/mol) 266.53
MDL nummer MFCD00150020
InChI nøgle AUIZLSZEDUYGDE-UHFFFAOYSA-L
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cadmium Acetate Dihydrate
Smeltepunkt 256°C
Fysisk form Solid
Mængde 10 g
Lineær formel Cd(CH3COO)2 · 2H2O
FN nummer UN3077
Beilstein 3730567
Formel vægt 266.53g/mol
Procent renhed ≥98.0% (KT)
Grad purum p.a.
Emballage Poly Bottle
Tæthed 2.01g/cu.cm