Få mere at vide
Cadmium acetate dihydrate, 99.999% (metals basis)
Beskrivelse
Det bruges i farvestofmellemprodukter, keramik og producerer iriserende effekter på porcelæn og keramik. Det fungerer som et reagens til bestemmelse af S, Se og Te. Det bruges også til cadmium galvanisering.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cadmium acetate dihydrate |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 500 g |
| Analyseprocentområde | 99.999% (Metals basis) |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water,ethanol and methanol. |
| Formel vægt | 266.54 (230.50 Anhydrous) |
| Lugt | Odorless |
| Følsomhed | Hygroscopic |
| Tæthed | 2.01 |