Få mere at vide
Cadmiumacetat dihydrat, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Description
Cadmiumacetat dihydrat er i porcelænsproduktionen til produktion af iriserende brugte effekter. Desuden er det i den analytiske kemi, et reagens til påvisning af svovl, selen og tellur. Det bruges også som kemisk og farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Cadmium acetate dihydrate |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 100 g |
| FN nummer | UN2570 |
| Merck Index | 14,1614 |
| Opløselighedsinformation | Freely soluble in water, soluble in alcohol |
| Formel vægt | 266.54 (230.50 Anhydrous) |
| Procent renhed | 98% |
| Følsomhed | Hygroscopic |
| Show More |