Få mere at vide
Cadmiumacetat dihydrat, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11358698
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2 kg
Pakningsstørrelse:
100g
2kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11358698 500 g -
11368698 100 g 100g
11348698 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11358698 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 041581.36
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Ved cadium galvanisering
Cadmiumacetat dihydrat er i porcelænsproduktionen til produktion af iriserende brugte effekter. Desuden er det i den analytiske kemi, et reagens til påvisning af svovl, selen og tellur. Det bruges også som kemisk og farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5743-04-4
Molekylær formel C4H10CdO6
Molekylvægt (g/mol) 266.53
MDL nummer MFCD00012449
InChI nøgle AUIZLSZEDUYGDE-UHFFFAOYSA-L
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cadmium acetate dihydrate
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 500 g
FN nummer UN2570
Merck Index 14,1614
Opløselighedsinformation Freely soluble in water, soluble in alcohol
Formel vægt 266.54 (230.50 Anhydrous)
Procent renhed 98%
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 2.01 g/mL