Få mere at vide
Cadmium Acetate Dihydrate, 98%, Reagent grade, Honeywell™
Artikelnummer. 15642940 Shop alle Honeywell Research Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Emballage:
Poly Bottle
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15642940 500 g Poly Bottle 500g
15632940 100 g Poly Bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15642940 Leverandør Honeywell Research Chemicals Leverandørnr. 289159500G
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Reagent Grade, 98%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5743-04-4
Molekylær formel C4H10CdO6
Molekylvægt (g/mol) 266.53
MDL nummer MFCD00150020
InChI nøgle AUIZLSZEDUYGDE-UHFFFAOYSA-L
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cadmium Acetate Dihydrate
Smeltepunkt 256°C
Fysisk form Solid
Mængde 500 g
Lineær formel Cd(CH3COO)2 · 2H2O
FN nummer UN3077
Beilstein 3730567
Formel vægt 266.53g/mol
Procent renhed 98%
Grad Reagent
Emballage Poly Bottle
Tæthed 2.01g/cm3