Få mere at vide
Cadmiumacetat dihydrat, 98%, ren, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15249716 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
5 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15249716 250 g 250g
15279666 1 kg 1kg
15289666 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15249716 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 212312500
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 5743-04-4 | C4H6CdO4·2H2O | 266.52 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 5743-04-4
Molekylær formel C4H6CdO4·2H2O
Molekylvægt (g/mol) 266.52
InChI nøgle AUIZLSZEDUYGDE-UHFFFAOYSA-L
Specifications
Kemisk navn eller materiale Cadmium acetate dihydrate
Mængde 250 g
Analyseprocentområde 97.5% min. (Complexometry)
Lineær formel (CH3CO2)2Cd·2H2O
Merck Index 10,1584
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol
Formel vægt 266.52
Procent renhed 98%
Grad Ren
Tab ved tørring 12.5% to 14.5%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Cadmium acetate dihydrate
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Carcinogenicitet Kategori 1A
Hazard Statement
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
  • H350-Kan fremkalde kræft.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Precautionary Statement
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.