Få mere at vide
Cadmium acetate, 98%, pure, anhydrous, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15229936 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15229936 250 g 250g
15219936 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15229936 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 454002500
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 543-90-8
Molekylær formel C4H6CdO4
Molekylvægt (g/mol) 230.5
InChI nøgle LHQLJMJLROMYRN-UHFFFAOYSA-L
Synonym cadmium acetate, cadmium diacetate, acetic acid, cadmium salt, cadmium ethanoate, bis acetoxy cadmium, cadmium di acetate, cadmium ii acetate, unii-95kc50z1l0, ccris 7783, hsdb 280
PubChem CID 10986
IUPAC navn cadmium(2+);diacetat
SMIL CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].[Cd+2]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cadmium acetate
Smeltepunkt 255.0°C to 273.0°C
Mængde 250 g
Analyseprocentområde 97.5% min. (Complexometry)
Merck Index 15,1619
Formel vægt 230.5
Procent renhed 98%
Grad Ren
Tab ved tørring 0.5% max.
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cadmium acetate anhydrous
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Carcinogenicitet Kategori 1A
Faresætning
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
  • H350-Kan fremkalde kræft.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.