Få mere at vide
Cadmiumacetat, 98+%, ekstra rent, spejlreflekskamera, Fisher Chemical
Shop alle Fisher Chemical produkterTekniske data
Tekniske data
| CAS | 5743-04-4 |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Fast stof |
| Mængde | 500 g |
| Molekylær formel | C4H10CdO6 |
| MDL nummer | 150020 |
| InChI nøgle | AUIZLSZEDUYGDE-UHFFFAOYSA-L |
| Molekylvægt (g/mol) | 266.53 |
| Formel vægt | 266.52g/mol |
| Emballage | Plast pulver krukke |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Cadmium acetate dihydrate
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- Carcinogenicitet Kategori 1A
- H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- H350-Kan fremkalde kræft.
- H312-Farlig ved hudkontakt.
- H332-Farlig ved indånding.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .