missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Beskrivelse
Cadherin-4/R-Cadherin Polyclonal antibody specifically detects Cadherin-4/R-Cadherin in Human samples. It is validated for ELISA
Tekniske data
Tekniske data
| Antigen | Cadherin-4/R-Cadherin |
| Applikationer | ELISA |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konjugeret | Unconjugated |
| Fortynding | ELISA 1:5000-1:10000 |
| Formulering | 0.2 μm filtered solution in PBS |
| Gene Alias | CAD4, cadherin 4, type 1, preproprotein, cadherin 4, type 1, R-cadherin (retinal), cadherin-4, FLJ22202, FLJ40547, MGC126700, MGC138355, RCAD, R-CAD, R-cadherin, Retinal cadherin |
| Værtsarter | Rabbit |
| Immunogen | Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Human Cadherin-4/R-Cadherin (Accession#: NP_001785.2; Met1-Ala734). |
| Oprensningsmetode | Antigen and protein A Affinity-purified |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?