Få mere at vide
Novus Biologicals™ Cadherin-19 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Artikelnummer. 18490150 Shop alle Bio Techne produkter
Mængde:
0.1 mL
Artikelnummer. 18490150
Brand: Novus Biologicals™ H00028513T02
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Overexpression Lysate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 0.1 mL
Indhold og opbevaring Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Forskningskategori Cell Biology, Cytoskeleton Markers, Signal Transduction
Mål Cadherin-19
Synonym cadherin 19, type 2, cadherin-19, CDH7CDH7L2
Gen symbol CDH19