Få mere at vide
Cadence Science™ Genanvendelige fodringsnåle til små dyr: buede
Artikelnummer. 17247470
Skift visning
Diameter (engelsk) kugle:
0,088 tommer.
0,157 tommer.
Måler:
14G
18G
20G
Længde (engelsk):
1,5 tommer
2 tommer
3 tommer
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (engelsk) kugle Måler Længde (engelsk)
17247470 0,157 tommer. 14G 3 tommer
11745505 0,088 tommer. 18G 1,5 tommer
11790805 0,088 tommer. 18G 2 tommer
16471281 0,088 tommer. 20G 1,5 tommer
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17247470 Leverandør Cadence Science™ Leverandørnr. 7917
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Præcisionssamlede fodernåle i rustfrit stål, ideelle til fodring og dosering
  • Til intubation af forsøgsdyr
  • Lige, buede slanger
  • Mange standardstørrelser tilgængelige, fra små til store
  • Buet
  • Autoklaverbar
Nåle til små dyr
  • Til dyr 0,7 oz. til 1 lb., 5 oz. (20 til 600 g)
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Produkttype Dyrefodernål (buet)
Materiale Rustfrit stål
Engangs Genanvendelig
Til brug med (applikation) Lille dyr, ideelt til fodring og dosering
Måler 14G
Længde (engelsk) 3 tommer
Længde (metrisk) 0.76 cm
Diameter (engelsk) kugle 0,157 tommer.
Diameter (metrisk) kugle 0.04 cm