Få mere at vide
Cadence Science™ Genanvendelige fodringsnåle til små dyr: buede
Diameter (engelsk) kugle:
0,088 tommer.
0,157 tommer.
Måler:
14G
18G
20G
Længde (engelsk):
1,5 tommer
2 tommer
3 tommer
Description
Præcisionssamlede fodernåle i rustfrit stål, ideelle til fodring og dosering
- Til intubation af forsøgsdyr
- Lige, buede slanger
- Mange standardstørrelser tilgængelige, fra små til store
- Buet
- Autoklaverbar
Nåle til små dyr
- Til dyr 0,7 oz. til 1 lb., 5 oz. (20 til 600 g)
Specifications
Specifications
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Produkttype | Buet dyrefodernål |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Engangs | Genanvendelig |
| Til brug med (applikation) | Lille dyr, ideelt til fodring og dosering |
| Måler | 18G |
| Længde (engelsk) | 2 tommer |
| Længde (metrisk) | 0.51 cm |
| Diameter (engelsk) kugle | 0,088 tommer. |
| Diameter (metrisk) kugle | 0.023 cm |