Få mere at vide
Cadence Science™ Genanvendelige fodringsnåle til små dyr: buede
Artikelnummer. 11745505
Skift visning
Diameter (engelsk) kugle:
0,088 tommer.
0,157 tommer.
Måler:
14G
18G
20G
Længde (engelsk):
1,5 tommer
2 tommer
3 tommer
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (engelsk) kugle Måler Længde (engelsk)
11745505 0,088 tommer. 18G 1,5 tommer
11790805 0,088 tommer. 18G 2 tommer
17247470 0,157 tommer. 14G 3 tommer
16471281 0,088 tommer. 20G 1,5 tommer
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11745505 Leverandør Cadence Science™ Leverandørnr. 7912
Forventet forsendelse: 18-01-2027
Præcisionssamlede fodernåle i rustfrit stål, ideelle til fodring og dosering
  • Til intubation af forsøgsdyr
  • Lige, buede slanger
  • Mange standardstørrelser tilgængelige, fra små til store
  • Buet
  • Autoklaverbar
Nåle til små dyr
  • Til dyr 0,7 oz. til 1 lb., 5 oz. (20 til 600 g)
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Produkttype Dyrefodernål (buet)
Materiale Rustfrit stål
Engangs Genanvendelig
Til brug med (applikation) Lille dyr, ideelt til fodring og dosering
Måler 18G
Længde (engelsk) 1,5 tommer
Længde (metrisk) 0.38 cm
Diameter (engelsk) kugle 0,088 tommer.
Diameter (metrisk) kugle 0.023 cm