Få mere at vide
Cadence Science™ Genanvendelige fodringsnåle til dyr: Nyfødt
Artikelnummer. p-21820
Diameter (engelsk) kugle:
0,049 tommer.
Måler:
24G
Længde (engelsk):
1 tomme
Artikelnummer. 15669540
Brand: Cadence Science™ 7900
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Præcisionssamlede fodernåle i rustfrit stål, ideelle til fodring og dosering
Til nyfødte.
  • Til intubation af forsøgsdyr
  • Lige, buede slanger
  • Mange standardstørrelser tilgængelige, fra små til store
  • Lige
  • Autoklaverbar
Nyfødte nåle
  • Til nyfødte mus og rotter
  • Til dyr op til 0,7 oz. (20 g)
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Produkttype Lige dyrefodernål
Materiale Rustfrit stål
Engangs Genanvendelig
Til brug med (applikation) Nyfødte mus og rotter, ideel til fodring og dosering
Måler 24G
Længde (engelsk) 1 tomme
Længde (metrisk) 0.254 cm
Diameter (engelsk) kugle 0,049 tommer.
Diameter (metrisk) kugle 0.013 cm