Få mere at vide
Cadence Science™ Genanvendelige fodringsnåle til dyr: Nyfødt
Artikelnummer. 15669540
Skift visning
Måler:
24G
Længde (engelsk):
1 tomme
Artikelnummer. Måler Længde (engelsk)
15669540 24G 1 tomme
1 options
Artikelnummer. 15669540 Leverandør Cadence Science™ Leverandørnr. 7900
Forventet forsendelse: 11-02-2027
Præcisionssamlede fodernåle i rustfrit stål, ideelle til fodring og dosering
Til nyfødte.
  • Til intubation af forsøgsdyr
  • Lige, buede slanger
  • Mange standardstørrelser tilgængelige, fra små til store
  • Lige
  • Autoklaverbar
Nyfødte nåle
  • Til nyfødte mus og rotter
  • Til dyr op til 0,7 oz. (20 g)
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Produkttype Dyrefodringsnål (Lige)
Materiale Rustfrit stål
Engangs Genanvendelig
Til brug med (applikation) Nyfødte mus og rotter, ideel til fodring og dosering
Måler 24G
Længde (engelsk) 1 tomme
Længde (metrisk) 0.254 cm
Diameter (engelsk) kugle 0,049 tommer.
Diameter (metrisk) kugle 0.013 cm