Få mere at vide
Cadence Science™ Ikke-fleksible dyrefodringsnåle i rustfrit stål
Artikelnummer. p-4817837
Måler:
13G
Længde (engelsk):
3 tommer
Diameter (metrisk) kugle:
4 mm
Artikelnummer. 16227951
Brand: Cadence Science™ 7924
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Til fodring og dosering uden skader på følsomt væv.
Tekniske data
Produkttype Fodernål til dyr
Materiale Rustfrit stål (304)
Engangs Genanvendelig
Til brug med (applikation) Dyrefodring og dosering uden skade på følsomt væv, ideel til farmakologer, toksikologer, patologer og andre biomedicinske forskere, der arbejder med forsøgsdyr
Måler 13G
Sterilitet Ikke steril
Længde (engelsk) 3 tommer
Længde (metrisk) 7.62 cm
Diameter (metrisk) kugle 4 mm