Få mere at vide
Cadence Science™ Ikke-fleksible dyrefodringsnåle i rustfrit stål
Artikelnummer. 16227951
Skift visning
Måler:
13G
Længde (engelsk):
3 tommer
Diameter (metrisk) kugle:
4 mm
Artikelnummer. Måler Længde (engelsk) Diameter (metrisk) kugle
16227951 13G 3 tommer 4 mm
1 options
Artikelnummer. 16227951 Leverandør Cadence Science™ Leverandørnr. 7924
Forventet forsendelse: 05-02-2027
Til fodring og dosering uden skader på følsomt væv.
Tekniske data
Produkttype Fodernål til dyr
Materiale Rustfrit stål (304)
Engangs Genanvendelig
Til brug med (applikation) Dyrefodring og dosering uden skade på følsomt væv, ideel til farmakologer, toksikologer, patologer og andre biomedicinske forskere, der arbejder med forsøgsdyr
Måler 13G
Sterilitet Ikke steril
Længde (engelsk) 3 tommer
Længde (metrisk) 7.62 cm
Diameter (metrisk) kugle 4 mm