Få mere at vide
Cadence Science™ Septum penetrationsnåle uden kerne
Nålemåler:
18 G
20 G
Længde (engelsk) Nål:
1 tomme
6 tommer
8 tommer
12 tommer
Beskrivelse
Nåle gør det lettere at trænge ind og minimerer udboring og sporing
- Micro-mate 316 rustfrit stålnav
- 316 rustfrit stålrør
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Rustfrit stål (nav) |
| Nålemåler | 20 G |
| Til brug med (applikation) | For lettere gennemtrængning og for at minimere udboring og sporing |
| Længde (engelsk) Nål | 6 tommer |
| Produkttype | Penetrationsnål |
| Mængde | 12 nåle |
| Nålespids stil | Afbøjet ende |