Få mere at vide
Cadence Science™ Laboratoriepipetteringsnåle
Artikelnummer. 11774726
Nålemåler:
14 G
16 G
18 G
20 G
22 G
24 G
Længde (engelsk) Nål:
1 tomme
1,5 tommer
2''
4''
6 tommer
Materiale:
Forniklet (nav), Rustfrit stål
Rustfrit stål, Rustfrit stål (nav)
Tilslutningstype:
Kvinde Luer
Luer
Artikelnummer. 11774726
Brand: Cadence Science™ 7932
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
316 rustfrit stålnav med 316 rustfrit stålrør
  • Nåle 14-825-16A til -16N og 14-818-106A til -106C har alle standard forniklede nav og 304 kanyler af rustfrit stål
  • Nåle 01-290-29 til -35 har 316 rustfrit stål Micro-Mate™ Gevind hun-luer-nav og 316 kanyler af rustfrit stål
  • Alle har 90° stumpe ender
Tekniske data
Materiale Forniklet (nav), Rustfrit stål
Nålemåler 20 G
Længde (engelsk) Nål 1,5 tommer
Produkttype Pipetteringsnål
Mængde 12 nåle
Nålespids stil 90° Stump
Til brug med (udstyr) Manuelle og automatiske volumetriske dispensere, fortyndere, pipettere
Tilslutningstype Luer