Få mere at vide
Cadence Science™ Laboratoriepipetteringsnåle
Nålemåler:
14 G
16 G
18 G
20 G
22 G
24 G
Længde (engelsk) Nål:
1 tomme
1,5 tommer
2''
4''
6 tommer
Materiale:
Forniklet (nav), Rustfrit stål
Rustfrit stål, Rustfrit stål (nav)
Tilslutningstype:
Kvinde Luer
Luer
Beskrivelse
316 rustfrit stålnav med 316 rustfrit stålrør
- Nåle 14-825-16A til -16N og 14-818-106A til -106C har alle standard forniklede nav og 304 kanyler af rustfrit stål
- Nåle 01-290-29 til -35 har 316 rustfrit stål Micro-Mate™ Gevind hun-luer-nav og 316 kanyler af rustfrit stål
- Alle har 90° stumpe ender
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Forniklet (nav), Rustfrit stål |
| Nålemåler | 22 G |
| Til brug med (applikation) | Til både manuelle og automatiske volumetriske dispensere, fortyndere, pipettere og til laboratorieprocedurer |
| Længde (engelsk) Nål | 1,5 tommer |
| Produkttype | Pipetteringsnål |
| Mængde | 12 nåle |
| Nålespids stil | 90° Stump |
| Tilslutningstype | Luer |