Få mere at vide
Cadence Science™ Fleksible plastiknåle (PTFE) med bidebeskyttere
Artikelnummer. 17469373
Skift visning
Måler:
18G
Længde (engelsk):
1,5 tommer
Diameter (metrisk) kugle:
2 mm
Artikelnummer. Måler Længde (engelsk) Diameter (metrisk) kugle
17469373 18G 1,5 tommer 2 mm
1 options
Artikelnummer. 17469373 Leverandør Cadence Science™ Leverandørnr. 9928B
Forventet forsendelse: 30-12-2026
Dækket i navets ende med 304 rustfrit stålrør– beskytter slangen mod skader som følge af bid under brug.
Tekniske data
Engangs Engangsbrug
Til brug med (applikation) Fodring af dyr
Måler 18G
Sterilitet Steril
Længde (engelsk) 1,5 tommer
Diameter (metrisk) kugle 2 mm