Få mere at vide
Cadence Science™ Engangsplastik (PTFE) fodringsnåle til dyr
Artikelnummer. 15786118
Skift visning
Diameter (engelsk) kugle:
0,074 tommer.
0,078 tommer.
Måler:
18G
20G
Længde (engelsk):
1,2 tommer
1,5 tommer
2 tommer
3 tommer
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Diameter (engelsk) kugle Måler Længde (engelsk)
15786118 0,074 tommer. 20G 1,2 tommer
17614825 0,078 tommer. 18G 3 tommer
15282035 0,078 tommer. 18G 2 tommer
15282065 0,078 tommer. 18G 1,5 tommer
13244779 0,074 tommer. 20G 1,5 tommer
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Product Code. 15786118 Supplier Cadence Science™ Supplier No. 9931
Forventet forsendelse: 15-12-2026
Til kritiske applikationer, der kræver sterile, fleksible engangsnåle
  • Ikke-toksisk, ikke-pyrogen
  • PTFE-slanger er fleksible og blødere end andre typer slanger
  • Lav friktion beskytter sarte organer
  • Gennemskinnelig til nem bekræftelse af reagenslevering
  • Luer nav af plast; bløde silikonespidser
  • Steril, pakket i poser
  • Fem nåle pr. pose, 20 poser pr. boks
Specifications
Produkttype Dyrefodringsnål (fleksibel)
Materiale PTFE
Engangs Engangsbrug
Til brug med (applikation) Til kritiske applikationer, der kræver sterile, fleksible engangsnåle
Måler 20G
Sterilitet Steril
Længde (engelsk) 1,2 tommer
Længde (metrisk) 0.3 cm
Diameter (engelsk) kugle 0,074 tommer.
Diameter (metrisk) kugle 0.019 cm