Få mere at vide
Cadence Science™ Engangsplastik (PTFE) fodringsnåle til dyr
Artikelnummer. 15282035
Diameter (engelsk) kugle:
0,074 tommer.
0,078 tommer.
Måler:
18G
20G
Længde (engelsk):
1,2 tommer
1,5 tommer
2 tommer
3 tommer
Artikelnummer. 15282035
Brand: Cadence Science™ 9923
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Til kritiske applikationer, der kræver sterile, fleksible engangsnåle
  • Ikke-toksisk, ikke-pyrogen
  • PTFE-slanger er fleksible og blødere end andre typer slanger
  • Lav friktion beskytter sarte organer
  • Gennemskinnelig til nem bekræftelse af reagenslevering
  • Luer nav af plast; bløde silikonespidser
  • Steril, pakket i poser
  • Fem nåle pr. pose, 20 poser pr. boks
Tekniske data
Produkttype Blød, fleksibel dyrefodringsnål
Materiale PTFE
Engangs Engangsbrug
Til brug med (applikation) Til kritiske applikationer, der kræver sterile, fleksible engangsnåle
Måler 18G
Sterilitet Steril
Længde (engelsk) 2 tommer
Længde (metrisk) 0.5 cm
Diameter (engelsk) kugle 0,078 tommer.
Diameter (metrisk) kugle 0.02 cm