Få mere at vide
Cadence Science™ Engangsplastik (PTFE) fodringsnåle til dyr
Diameter (engelsk) kugle:
0,074 tommer.
0,078 tommer.
Måler:
18G
20G
Længde (engelsk):
1,2 tommer
1,5 tommer
2 tommer
3 tommer
Beskrivelse
- Ikke-toksisk, ikke-pyrogen
- PTFE-slanger er fleksible og blødere end andre typer slanger
- Lav friktion beskytter sarte organer
- Gennemskinnelig til nem bekræftelse af reagenslevering
- Luer nav af plast; bløde silikonespidser
- Steril, pakket i poser
- Fem nåle pr. pose, 20 poser pr. boks
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Blød, fleksibel dyrefodringsnål |
| Materiale | PTFE |
| Engangs | Engangsbrug |
| Til brug med (applikation) | Dyrefodring, Til kritiske anvendelser, der kræver sterile, fleksible engangsfodernåle |
| Måler | 20G |
| Sterilitet | Steril |
| Længde (engelsk) | 1,5 tommer |
| Længde (metrisk) | 0.38 cm |
| Diameter (engelsk) kugle | 0,074 tommer. |
| Diameter (metrisk) kugle | 0.019 cm |