Få mere at vide
Cadence Science™ Afbøjede ikke-borende septumpenetreringsnåle
Artikelnummer. 11796784
Nålemåler:
20 G
Længde (engelsk) Nål:
8 tommer
12 tommer
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Artikelnummer. 11796784
Brand: Cadence Science™ 4187
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Anvendelse i gaskromatografi og nuklear magnetisk resonansspektroskopi.
Anvendelse i gaskromatografi og nuklear magnetisk resonansspektroskopi
  • Penetrationsnåle med afbøjet ikke-kernes septum
  • Til ikke-kernegennemtrængning af septa og gummilukninger, der involverer luftfølsomme og pyrofore forbindelser
Tekniske data
Materiale Forniklet messing (nav), Rustfrit stål (rør)
Nålemåler 20 G
Til brug med (applikation) Anvendelse i gaskromatografi og nuklear magnetisk resonansspektroskopi
Inkluderer Afbøjet ikke-kernende septum
Længde (engelsk) Nål 8 tommer
Produkttype Penetrationsnål
Mængde 12 nåle
Nålespids stil Afbøjet ende