Få mere at vide
Cadazolid, MedChemExpress
Artikelnummer. 16443018
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16443018 10 mg
16434326 100 mg
16429586 50 mg
16425757 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16443018 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY100436
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
MedChemExpress Cadazolid (ACT-179811) is a new oxazolidinone antibiotic with potent activity against Clostridium difficile.
Cadazolid (ACT-179811) is a new oxazolidinone antibiotic with potent activity against Clostridium difficile.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cadazolid
Fysisk form Solid
CAS 1025097-10-2
Farve White
Mængde 10 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C29H29F2N3O8
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym ACT-179811
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (170.78 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(C1=CN(C2CC2)C3=C(C=C(F)C(N4CCC(O)(COC5=CC=C(N6C(O[C@@H](CO)C6)=O)C=C5F)CC4)=C3)C1=O)O
Molekylvægt (g/mol) 585.55
Formel vægt 585.55
Procent renhed 98.66%