Få mere at vide
Cadaverine, TRC
Artikelnummer. 30136986
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30136986 25 g
30137424 100 g
30006174 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30136986 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC05800025G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 462-94-2
Molekylær formel C5 H14 N2
Molekylvægt (g/mol) 102.18
Synonym 1,5-Amylene diamine, 1,5-Diamino-n-pentane, 1,5-Diaminopentane, 1,5-Pentamethylenediamine, Cadaverine, Pentamethylenediamine, α,ω-Pentanediamine
IUPAC navn pentane-1,5-diamine
SMIL NCCCCCN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,5-Diaminopentane
Mængde 25 g
InChI formel InChI=1S/C5H14N2/c6-4-2-1-3-5-7/h1-7H2
Formel vægt 102.1157