missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Cadaverine-15N2 Dihydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30137759
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2.5 mg
25 mg
Pakningsstørrelse:
2.5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30137759 25 mg -
30009547 2.5 mg 2.5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30137759 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC05800225MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 2747-91-3
Molekylær formel C5 H14 15N2
Molekylvægt (g/mol) 104.165
Synonym 1,5-Pentanediamine-15N2 Dihydrochloride, 1,5-Amylene Diamine-15N2 Dihydrochloride, 1,5-Diamino-n-pentane, 1,5-Diaminopentane-15N2 Dihydrochloride, 1,5-Pentamethylenediamine-15N2 Dihydrochloride, Pentamethylenediamine-15N2 Dihydrochloride, α,ω-Pentanediamine-15N2 Dihydrochloride
IUPAC navn pentane-1,5-di(^{15}N_{2})amine
SMIL [15NH2]CCCCC[15NH2]

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Cadaverine-15N2 Dihydrochloride
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C5H14N2/c6-4-2-1-3-5-7/h1-7H2/i6+1,7+1
Formel vægt 104.11
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.