Få mere at vide
Kakodylsyre, TRC
Artikelnummer. 30338084
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30338084 10 g
1 options
Artikelnummer. 30338084 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC05250010G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cacodylic acid
CAS 75-60-5
Molekylær formel C2 H7 As O2
Mængde 10 g
Synonym Arsine oxide, hydroxydimethyl- (7CI,8CI), Arsinic acid, dimethyl- (9CI), Cacodylic acid (6CI), As,As-Dimethylarsinic acid, Ansar 138, Arsan, Dimethylarsenic acid, Dimethylarsinic acid, Hydroxydimethylarsine oxide, NSC 103115, NSC 71157, NSC 71158, Phytar, Silvisar 510, Sylvicor
InChI formel InChI=1S/C2H7AsO2/c1-3(2,4)5/h1-2H3,(H,4,5)
SMIL C[As](=O)(C)O
IUPAC navn dimethylarsinsyre
Molekylvægt (g/mol) 138
Formel vægt 137.9662