Få mere at vide
Cacodylsyre natriumsalt trihydrved 98+%
Artikelnummer. 11483647
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11483647 100 g 100g
11473647 25 g 25g
11493647 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11483647 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A18139.22
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 6131-99-3 | C2H12AsNaO5 | 214,024 g/mol
Cacodylsyrenatriumsalt bruges ofte som buffermiddel under fremstilling og fiksering af biologiske prøver til transmission i elektronmikroskopi. Det bruges også som buffer til formulering af skærmbilleder og til optimering.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Cacodylsyre-natriumsalt bruges ofte som et buffermiddel under forberedelse og fiksering af biologiske prøver til transmission i elektronmikroskopi. Det bruges også som buffer til formulering af skærmbilleder og til optimering.
Opløselighed
Opløseligt i vand og alkohol. Uopløseligt i diethylether.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Hygroskopisk og fugtfølsom. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler og stærke baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6131-99-3
Molekylær formel C2H12AsNaO5
Molekylvægt (g/mol) 214.024
MDL nummer MFCD00149079
InChI nøgle RLGWPHBPRCROJO-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium cacodylate trihydrate, unii-r7a6nc7ygy, cacodylic acid sodium salt trihydrate, r7a6nc7ygy, dimethylarsonic acid sodium salt, cacodylic acid, sodium salt trihydrate, sodium dimethylarsinic acid trihydrate, dimethylarsenic acid sodium salt trihydrate, dimethylarsinic acid sodium salt trihydrate, hydroxydimethylarsine oxide sodium salt trihydrate
PubChem CID 23679059
IUPAC navn natrium; dimethylarsinat; trihydrat
SMIL C[As](=O)(C)[O-].O.O.O.[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cacodylic acid sodium salt trihydrate
Lineær formel (CH3)2AsO2Na·3H2O
Mængde 100 g
FN nummer UN1688
Beilstein 3702348
Merck Index 14,8595
Opløselighedsinformation Opløselig i vand og alkohol. Uopløselig i diethylether.
Formel vægt 214,03 (159,98 Vandfri)
Procent renhed ≥98%