Få mere at vide
Cacodylic acid, sodium salt trihydrate, 98%, pure
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
10 g
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
10g
25g
500g
Description
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
- Cacodylsyrenatriumsalttrihydrat er en af de vigtigste methylerede metabolitter af indtaget arsenforbindelser i de fleste dyr
- I in vivo-forsøg med rottemodel har cacodylsyre-natriumsalttrihydrat vist sig at fremme kræftdannelse i nyre, blære, skjoldbruskkirtel og lever
Applikationer
- Cacodylsyre natriumsalttrihydrat bruges i forskning som en buffer under forberedelse og fiksering af biologiske prøver til transmission i elektronmikroskopi
- Det er blevet brugt i buffere til formulering og optimering af skærme
- I kemiske eksperimenter er denne forbindelse blevet brugt til at introducere arsen i proteiner til enkeltbølgelængde anomal diffraktionsfase i krystallografiteknikker
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Cacodylic acid, sodium salt trihydrate |
| Navn note | 98% |
| Farve | Hvid |
| Analyseprocentområde | 98% |
| Lineær formel | (CH3)2As(O)ONa·3H2O |
| Merck Index | 15, 8730 |
| Formel vægt | 214.03 |
| Procent renhed | ≥97.5% |
| Grad | Ren |
| Mængde | 10 g |
| Show More |