Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Kakodylsyre, natriumsalttrihydrat, CAS # 6131-99-3, bruges ofte i forskning som bufferingsmiddel i elektronmikroskopi. | CAS: 6131-99-3 | C2H12AsNaO5 | 214,024 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
Cacodylsyrenatriumsalttrihydrat er en af de vigtigste methylerede metabolitter af indtaget arsenforbindelser i de fleste dyr
I in vivo-forsøg med rottemodel har cacodylsyre-natriumsalttrihydrat vist sig at fremme kræftdannelse i nyre, blære, skjoldbruskkirtel og lever
Applikationer
Cacodylsyre natriumsalttrihydrat bruges i forskning som en buffer under forberedelse og fiksering af biologiske prøver til transmission i elektronmikroskopi
Det er blevet brugt i buffere til formulering og optimering af skærme
I kemiske eksperimenter er denne forbindelse blevet brugt til at introducere arsen i proteiner til enkeltbølgelængde anomal diffraktionsfase i krystallografiteknikker
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores
Privatlivspolitik.