Få mere at vide
Cacodylsyre, natriumsalt trihydrat, 98%, ren
Artikelnummer. 10491061 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
10g
25g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10491061 500 g Glasflaske 500g
10239693 10 g Glasflaske 10g
10052960 25 g Glasflaske 25g
10604912 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10491061 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 214975000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6735.00 DKK
    5760.65 DKK / 500g
    Spare 974.35 DKK
    14% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Kakodylsyre, natriumsalttrihydrat, CAS # 6131-99-3, bruges ofte i forskning som bufferingsmiddel i elektronmikroskopi. | CAS: 6131-99-3 | C2H12AsNaO5 | 214,024 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
  • Cacodylsyrenatriumsalttrihydrat er en af de vigtigste methylerede metabolitter af indtaget arsenforbindelser i de fleste dyr
  • I in vivo-forsøg med rottemodel har cacodylsyre-natriumsalttrihydrat vist sig at fremme kræftdannelse i nyre, blære, skjoldbruskkirtel og lever
Applikationer
  • Cacodylsyre natriumsalttrihydrat bruges i forskning som en buffer under forberedelse og fiksering af biologiske prøver til transmission i elektronmikroskopi
  • Det er blevet brugt i buffere til formulering og optimering af skærme
  • I kemiske eksperimenter er denne forbindelse blevet brugt til at introducere arsen i proteiner til enkeltbølgelængde anomal diffraktionsfase i krystallografiteknikker
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6131-99-3
Molekylær formel C2H12AsNaO5
Molekylvægt (g/mol) 214.024
MDL nummer MFCD00149079
InChI nøgle RLGWPHBPRCROJO-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium cacodylate trihydrate, unii-r7a6nc7ygy, cacodylic acid sodium salt trihydrate, r7a6nc7ygy, dimethylarsonic acid sodium salt, cacodylic acid, sodium salt trihydrate, sodium dimethylarsinic acid trihydrate, dimethylarsenic acid sodium salt trihydrate, dimethylarsinic acid sodium salt trihydrate, hydroxydimethylarsine oxide sodium salt trihydrate
PubChem CID 23679059
IUPAC navn natrium; dimethylarsinat; trihydrat
SMIL C[As](=O)(C)[O-].O.O.O.[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cacodylic acid, sodium salt trihydrate
Navn note 98%
Farve Hvid
Mængde 500 g
Infrarødt spektrum Autentisk
Emballage Glasflaske
Fysisk form Krystaller eller Krystallinsk Pulver
Analyseprocentområde 98%
Lineær formel (CH3)2As(O)ONa·3H2O
Merck Index 15, 8730
Formel vægt 214.03
Procent renhed ≥97.5%
Grad Ren
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cacodylic acid, sodium salt trihydrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Cacodylic acid, sodium salt trihydrate,Sodium cacodylate