Få mere at vide
Cacodylsyre, natriumsalt trihydrat, 98%, ren
Artikelnummer. 10239693 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
10g
25g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10239693 10 g Glasflaske 10g
10052960 25 g Glasflaske 25g
10604912 100 g Glasflaske 100g
10491061 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10239693 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 214970100
Spotlight-tilbud
Brug rabatkode 28038
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Kakodylsyre, natriumsalttrihydrat, CAS # 6131-99-3, bruges ofte i forskning som bufferingsmiddel i elektronmikroskopi. | CAS: 6131-99-3 | C2H12AsNaO5 | 214,024 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
  • Cacodylsyrenatriumsalttrihydrat er en af de vigtigste methylerede metabolitter af indtaget arsenforbindelser i de fleste dyr
  • I in vivo-forsøg med rottemodel har cacodylsyre-natriumsalttrihydrat vist sig at fremme kræftdannelse i nyre, blære, skjoldbruskkirtel og lever
Applikationer
  • Cacodylsyre natriumsalttrihydrat bruges i forskning som en buffer under forberedelse og fiksering af biologiske prøver til transmission i elektronmikroskopi
  • Det er blevet brugt i buffere til formulering og optimering af skærme
  • I kemiske eksperimenter er denne forbindelse blevet brugt til at introducere arsen i proteiner til enkeltbølgelængde anomal diffraktionsfase i krystallografiteknikker
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6131-99-3
Molekylær formel C2H12AsNaO5
Molekylvægt (g/mol) 214.024
MDL nummer MFCD00149079
InChI nøgle RLGWPHBPRCROJO-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium cacodylate trihydrate, unii-r7a6nc7ygy, cacodylic acid sodium salt trihydrate, r7a6nc7ygy, dimethylarsonic acid sodium salt, cacodylic acid, sodium salt trihydrate, sodium dimethylarsinic acid trihydrate, dimethylarsenic acid sodium salt trihydrate, dimethylarsinic acid sodium salt trihydrate, hydroxydimethylarsine oxide sodium salt trihydrate
PubChem CID 23679059
IUPAC navn natrium; dimethylarsinat; trihydrat
SMIL C[As](=O)(C)[O-].O.O.O.[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cacodylic acid, sodium salt trihydrate
Navn note 98%
Farve Hvid
Mængde 10 g
Infrarødt spektrum Autentisk
Emballage Glasflaske
Fysisk form Krystaller eller Krystallinsk Pulver
Analyseprocentområde 98%
Lineær formel (CH3)2As(O)ONa·3H2O
Merck Index 15, 8730
Formel vægt 214.03
Procent renhed ≥97.5%
Grad Ren