Få mere at vide
Cacodylic acid, sodium salt trihydrate, 98%, pure
Artikelnummer. 10052960 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
10 g
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
10g
25g
500g
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10052960
Brand: Thermo Scientific Acros 214970250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Cacodylic acid, sodium salt trihydrate, CAS # 6131-99-3, is commonly used in research as a buffering agent in electron microscopy. | CAS: 6131-99-3 | C2H12AsNaO5 | 214.024 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
  • Cacodylsyrenatriumsalttrihydrat er en af de vigtigste methylerede metabolitter af indtaget arsenforbindelser i de fleste dyr
  • I in vivo-forsøg med rottemodel har cacodylsyre-natriumsalttrihydrat vist sig at fremme kræftdannelse i nyre, blære, skjoldbruskkirtel og lever
Applikationer
  • Cacodylsyre natriumsalttrihydrat bruges i forskning som en buffer under forberedelse og fiksering af biologiske prøver til transmission i elektronmikroskopi
  • Det er blevet brugt i buffere til formulering og optimering af skærme
  • I kemiske eksperimenter er denne forbindelse blevet brugt til at introducere arsen i proteiner til enkeltbølgelængde anomal diffraktionsfase i krystallografiteknikker
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6131-99-3
Molekylær formel C2H12AsNaO5
Molekylvægt (g/mol) 214.024
MDL nummer MFCD00149079
InChI nøgle RLGWPHBPRCROJO-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium cacodylate trihydrate, unii-r7a6nc7ygy, cacodylic acid sodium salt trihydrate, r7a6nc7ygy, dimethylarsonic acid sodium salt, cacodylic acid, sodium salt trihydrate, sodium dimethylarsinic acid trihydrate, dimethylarsenic acid sodium salt trihydrate, dimethylarsinic acid sodium salt trihydrate, hydroxydimethylarsine oxide sodium salt trihydrate
PubChem CID 23679059
IUPAC navn natrium; dimethylarsinat; trihydrat
SMIL C[As](=O)(C)[O-].O.O.O.[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cacodylic acid, sodium salt trihydrate
Navn note 98%
Farve Hvid
Analyseprocentområde 98%
Lineær formel (CH3)2As(O)ONa·3H2O
Merck Index 15, 8730
Formel vægt 214.03
Procent renhed ≥97.5%
Grad Ren
Mængde 25 g
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Glasflaske
Fysisk form Krystaller eller Krystallinsk Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cacodylic acid, sodium salt trihydrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Carcinogenicitet Kategori 2
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P311-Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Arsenate, dimethyl,sodium