Få mere at vide
Cacodylsyre, 98%
Artikelnummer. 10711551 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
50 g
250 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10711551 10 g Glasflaske 10g
10770785 5 g Glasflaske 5g
15739128 50 g Glasflaske 50g
10701355 250 g Glasflaske 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Product Code. 10711551 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 318150100
 Begrænset vare
På lager
Add to basket
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
CAS: 75-60-5 | C2H7AsO2 | 138,00 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 75-60-5
Molekylær formel C2H7AsO2
Molekylvægt (g/mol) 138.00
MDL nummer MFCD00002095
InChI nøgle OGGXGZAMXPVRFZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym cacodylic acid, hydroxydimethylarsine oxide, chexmate, silvisar, phytar, arsan, dimethylarsenic acid, erase, arsinic acid, dimethyl, silvisar 510
PubChem CID 2513
ChEBI CHEBI:48765
IUPAC navn dimethylarsinsyre
SMIL C[As](C)(O)=O
Specifications
Kemisk navn eller materiale Cacodylic acid
Smeltepunkt 195 °C til 198 °C
Farve Hvid
Mængde 10 g
Infrarødt spektrum Autentisk
Emballage Glasflaske
Fysisk form Krystallinsk pulver
Analyseprocentområde 98%
Lineær formel (CH3)2As(O)OH
Merck Index 15, 1609
Formel vægt 138.01
Procent renhed ≥97.5%