Få mere at vide
Cacodylsyre, 98%
Beskrivelse
En nyttig arsensyre til forskning i proteomik. Det er en god erstatning for fosfat i applikationer for at undgå fosfater. Cacodylic Acid er nyttig til nogle DNA-applikationer og er også populær i mikroskopi.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
En nyttig arsensyre til proteomisk forskning. Det er en god erstatning for fosfat i applikationer for at undgå fosfater. Cacodylic Acid er nyttig til nogle DNA-applikationer og er også populær i mikroskopi.
Opløselighed
Opløseligt i vand (50 mg/ml), vand (2000 ved °25 C), alkoholer og eddikesyre. Uopløseligt i ether.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Opbevares væk fra fugt, luft og oxidationsmidler. Opbevares under inert gas.
Spezifikation
Spezifikation
| Kemisk navn eller materiale | Cacodylic acid |
| Smeltepunkt | 200 °C |
| Mængde | 10 g |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| FN nummer | UN1572 |
| Beilstein | 1736965 |
| Merck Index | 14,1604 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i vand (50 mg/ml), vand (2000 ved 25 °C), alkoholer og eddikesyre. Uopløselig i æteren. |
| Formel vægt | 138 |
| Procent renhed | 98% |