Få mere at vide
Cacodylsyre, 98%
Artikelnummer. 11479972
Skift visning
Mængde:
2.5 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
2.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11479972 2.5 g 2.5g
11489972 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11479972 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12075.88
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 75-60-5 | C2H7AsO2 | 138,00 g/mol
En nyttig arsensyre til forskning i proteomik. Det er en god erstatning for fosfat i applikationer for at undgå fosfater. Cacodylic Acid er nyttig til nogle DNA-applikationer og er også populær i mikroskopi.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
En nyttig arsensyre til proteomisk forskning. Det er en god erstatning for fosfat i applikationer for at undgå fosfater. Cacodylic Acid er nyttig til nogle DNA-applikationer og er også populær i mikroskopi.
Opløselighed
Opløseligt i vand (50 mg/ml), vand (2000 ved °25 C), alkoholer og eddikesyre. Uopløseligt i ether.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Opbevares væk fra fugt, luft og oxidationsmidler. Opbevares under inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 75-60-5
Molekylær formel C2H7AsO2
Molekylvægt (g/mol) 138.00
MDL nummer MFCD00002095
InChI nøgle OGGXGZAMXPVRFZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym cacodylic acid, hydroxydimethylarsine oxide, chexmate, silvisar, phytar, arsan, dimethylarsenic acid, erase, arsinic acid, dimethyl, silvisar 510
PubChem CID 2513
ChEBI CHEBI:48765
IUPAC navn dimethylarsinsyre
SMIL C[As](C)(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cacodylic acid
Smeltepunkt 200°C
FN nummer UN1572
Beilstein 1736965
Merck Index 14,1604
Opløselighedsinformation Soluble in water (50mg/ml),water (2000 at 25°C),alcohols,and acetic acid. Insoluble in ether.
Formel vægt 138
Procent renhed 98%
Mængde 2.5 g
Følsomhed Hygroskopisk
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dimethylarsinic acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P311-Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Cacodylic acid