Få mere at vide
Cabozantinib (S)-Malate, Mikromol™
Artikelnummer. 18072730
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
18072730 250 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18072730 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3947.000250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Cabozantinib (S)-Malat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cabozantinib (S)-Malate
CAS 1140909-48-3
Analyt- eller komponentnavne Cabozantinib (S)-Malate
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C28 H24 F N3 O5 . C4 H6 O5
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Butanedioic acid, 2-hydroxy-, (2S)-, compd. with N-[4-[(6,7-dimethoxy-4-quinolinyl)oxy]phenyl]-N'-(4-fluorophenyl)-1,1-cyclopropanedicarboxamide (1:1), Cabozantinib S-malate, Cabozantinib s-malate, Cometriq, XL 184, Cabozantinib L-malate salt, Cabozantinib (S)-malate
InChI formel InChI=1S/C28H24FN3O5.C4H6O5/c1-35-24-15-21-22(16-25(24)36-2)30-14-11-23(21)37-20-9-7-19(8-10-20)32-27(34)28(12-13-28)26(33)31-18-5-3-17(29)4-6-18;5-2(4(8)9)1-3(6)7/h3-11,14-16H,12-13H2,1-2H3,(H,31,33)(H,32,34);2,5H,1H2,(H,6,7)(H,8,9)/t;2-/m.0/s1
SMIL COc1cc2nccc(Oc3ccc(NC(=O)C4(CC4)C(=O)Nc5ccc(F)cc5)cc3)c2cc1OC.O[C@@H](CC(=O)O)C(=O)O
IUPAC navn 1-N-[4-(6,7-dimethoxyquinolin-4-yl)oxyphenyl]-1-N'-(4-fluorophenyl)cyclopropan-1,1-dicarboxamid; (2S)-2-hydroxybutanedioinsyre
Molekylvægt (g/mol) 635.59
Mængde 250 mg
Formel vægt 635,1915 g/mol