missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Cabozantinib Des-O-fluoroaniline, TRC

Artikelnummer. 30332477
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30332477 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30332477 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC051610100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Cabozantinib Des-O-fluoroaniline
CAS 849217-77-2
Molekylær formel C22 H20 N2 O6
Mængde 100 mg
Synonym 1-((4-((6,7-Dimethoxyquinolin-4-yl)oxy)phenyl)carbamoyl)cyclopropanecarboxylic Acid
InChI formel InChI=1S/C22H20N2O6/c1-28-18-11-15-16(12-19(18)29-2)23-10-7-17(15)30-14-5-3-13(4-6-14)24-20(25)22(8-9-22)21(26)27/h3-7,10-12H,8-9H2,1-2H3,(H,24,25)(H,26,27)
SMIL COc1cc2nccc(Oc3ccc(NC(=O)C4(CC4)C(=O)O)cc3)c2cc1OC
IUPAC navn 1-[[4-(6,7-dimethoxyquinolin-4-yl)oxyphenyl]carbamoyl]cyclopropane-1-carboxylic acid
Molekylvægt (g/mol) 408.4
Formel vægt 408.1321
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.