Få mere at vide
Erlab Cable Passages
Can equip the ERLAB BSC with these cable passages.
Brand:  Erlab NORT000246/G
Produktkode 17736594
  • 1575.00 DKK / Hver
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Secure cable and housing passage, in two parts to allow easy installation of cables equipped with a large connector.
  • Seven inputs: 7 mm x3, 12 mm x1, 9 mm x3.
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner