Få mere at vide
Fisherbrand™ Kabel til elektrode S7 eller S8 hoved
Artikelnummer. 11756398 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Konnektortyper:
Koaksial elektrodestik
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Konnektortyper unitSize
11756398 Koaksial elektrodestik Hver
1 options
Artikelnummer. 11756398
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kabeltilbehør til elektroder med S7- eller S8-hoved er ideelt til måling af pH i mange laboratorie- og videnskabelige miljøer.
  • Koaksialstik til DIN-stik 19262
  • Til kombinerede elektroder
  • S7 kabel DIN stik, 3M
  • Knick, WTW , Polymetron, Schott , Sidel
Tekniske data
Konnektortyper Koaksial elektrodestik
Til brug med (udstyr) Elektroder med S7 eller S8 hoved
Type Kabeltilbehør
Længde (metrisk) kabel 3 m