Få mere at vide
Fisherbrand™ Kabel til elektrode S7 eller S8 hoved
Artikelnummer. 11786398 Shop alle Fisherbrand produkter
Konnektortyper:
Koaksial kabel
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11786398
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Tilslutningen af skruehovedet til pH-, redox- eller ionelektroderne er sikret med dette ideelle standard S7- eller S8-hoved.
  • Bananprop 2 mm
  • Kabel 1 M S7/Banan 2 MM
  • Orion, Beckman , Corning , Sargent
  • Til referenceelektrodelængde 1 m
    • Tilslutningen af skruehovedet til pH-, redox- eller ionelektroderne sikres af et standard S7- eller S8-hoved
    • For at forbinde elektroden til et pH-meter, skal du bruge et antistatisk koaksialkabel med det korrekte stik
Tekniske data
Konnektortyper Koaksial kabel
Oversigt Koaksialkabel til S7 eller S8 hovedelektrode
Til brug med (udstyr) Elektrode S7 eller S8 hoved
Type Kabel