Få mere at vide
Brady™ Kabeltilslutning
Artikelnummer. 11701875 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Farve:
Rød
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
11701875 Rød Hver
1 options
Artikelnummer. 11701875 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 051395
På lager
Brug kabeltilslutningen til at spærre portventiler. Kabelfastgørelse er et rustfrit beklædt metalkabel.
  • Kabelfastgørelse er et rustfrit beklædt metalkabel.
Tekniske data
Produkttype Kabeltilslutning
Farve Rød
Materiale Stål
Oversigt Kabeltilslutning med 2,44 m beklædt kabel (3,25 mm dia.)
Diameter (engelsk) 0,187 tommer.
Til brug med (applikation) Lockout Tagout
Længde (engelsk) 8 ft.
Længde (metrisk) 2.44 m
Mængde 1 stk.