Få mere at vide
Cole-Parmer™ Kabel til 29045 Series pH-elektroder
Artikelnummer. 11341920 Shop alle Cole-Parmer produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
1 m
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Længde (metrisk) unitSize
11341920 1 m Hver
1 options
Artikelnummer. 11341920
Leverandør: Cole-Parmer™ 2904550
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ny glasformulering giver uovertruffen ydeevne!
  • Cole-Parmer Kabel
  • 4-benet til BNC m/ATC-ledninger til 29045-serien pH-elektroder
  • Tre fods kabel
  • Lynhurtig responstid med overlegen nøjagtighed og gentagelsesevne
  • Perfekt til opløsninger med lav ionstyrke
  • Giver sikre værdier over hele pH-området fra 0 til 14
  • Cole-Parmers hurtigreaktionsgæring pH-elektroder er lavet af en proprietær ny formulering af lavimpedans glas erstatter alle andre formler
  • Strømlin lagerbeholdninger og eliminer spildtid på at prøve at vælge den bedste elektrode til din applikation
  • Anvendes i opløsninger med lav ionstyrke, høj pH-test, hvor natriumfejl kan være et problem, og ved høje temperaturer op til 266 F (°130 °C)
  • pH registreres på mindre end 20 sekunder, med en typisk nøjagtighed på 0,02 pH-enheder (meterafhængig).
  • Kemikalie-resistent Ryton ''PPS'' PG13.5 gevind trykfitting, PTFE afstandsstykke og silikone o-ring sikrer en tæt forbindelse til din samling
  • Alle elektroder har dobbeltforbindelsesreference for maksimal levetid
  • Bestil aftagelig hætte
Tekniske data
Konnektortyper Fast 1,2 m BNC Kabel
Oversigt Kabel, 4-benet til BNC m/ATC-ledninger til 29045-serien pH-elektroder, 3 fod.
Længde (engelsk) 3 ft.
Længde (metrisk) 1 m
Til brug med (udstyr) 29045 serie pH-elektroder