Beskrivelse
Forlæng levetiden af omvendt osmose membraner. Enkelt blødgøringsskabssystemer har tidsstyring og er specielt designet til diskontinuerlig brug.
Enkelt blødgøringsskabssystemer har tidsstyring og er specielt designet til diskontinuerlig brug. Ideel til laboratoriebrugsvandrensningssystemer Thermo Scientific™ Kabinetblødgøringssystem WAE er klar til tilslutning og blødgør fødevandet, før det tilføres et omvendt osmosesystem. Ved at fjerne hårde ioner, såsom calcium og magnesium, forlænger det blødgjorte vand levetiden for omvendt osmosemembranen.
- Specielt designet til diskontinuerlig brug
- Der kræves tid til regenerering af ionbyttermedier
- Brugeren indstiller den elektroniske timer til at bestemme, hvornår regenerering automatisk påbegyndes
- Vandtilslutninger er R1 tommer.
Bestillingsoplysninger:
Dette produkt er ikke tilgængeligt i alle regioner
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Kabinetblødgøringssystem WAE – 100 – ES |
| Kapacitet (metrisk) | 10 m³ ved 10 °dH |
| Flowhastighed | 2,5 l/time |
| Type | Vandblødgøringssystem, WAE |
| Salt Stock | 75 kg |
| Bredde (metrisk) | 310 mm |
| Højde (metrisk) | 1150 mm |
| Dybde (metrisk) | 450 mm |